Documentos clave
EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920712004 (Global)
Parámetros
3,076 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diámetro
17 mm
compatibilidad
for use with plate/tube bucket
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)