Documentos clave
EP5920708007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 28 x 9 mL tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Seleccione un Tamaño
2 EA
342,00 €
342,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
342,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
capacity 28 x 9 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920708007 (Global)
Parámetros
3,061 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
109 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with plate/tube bucket
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)