Documentos clave
EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Seleccione un Tamaño
2 EA
325,00 €
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
325,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920706004 (Global)
Parámetros
3,076 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
109 mm
Diámetro
13 mm
compatibilidad
for use with plate/tube bucket
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)