Documentos clave
EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Parámetros
3,382 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
180 mm
compatibilidad
for use with 1,000 mL round bucket
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)