EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
Seleccione un Tamaño
1770,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1770,00 €
Productos recomendados
Características
to hold 4 x universal buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895201008
Parámetros
4,500 max. RCF (4,347 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)