Documentos clave
EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
Seleccione un Tamaño
1 EA
3090,00 €
3090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3090,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
3090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895180000
Parámetros
51,000 max. RCF (5,263 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Descripción general
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)