Documentos clave
EP5895118003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, non aerosol tight, to hold, 8 x MTP/DWP plates/tubes, with 4 high-capacity 1000 mL buckets
Seleccione un Tamaño
1 EA
4260,00 €
4260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
4260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
4260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 8 x MTP/DWP plates/tubes
non aerosol tight
swing-bucket rotor
with 4 high-capacity 1000 mL buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895118003 (Global)
Parámetros
3,153 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5920R
Descripción general
The large Centrifuge 5920 R is a benchtop centrifuge that combines exceptional capacity with a compact and ergonomic design. It has similar dimensions to refrigerated competitor models in the 3-liter segment, but has an outstanding capacity of up to 4 x 1,000 mL or 52 x 50 mL tubes. Optimize high-throughput centrifugation and make your daily work easier.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)