Documentos clave
EP5825736001
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes, pack of 2
Seleccione un Tamaño
2 EA
325,00 €
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
325,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round bottom
Características
capacity 20 x 5.5 - 12 mL round-bottom Tubes,
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825736001 (Global)
Parámetros
3,061 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
119 mm
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)