Documentos clave
EP5820774002
Eppendorf® Steel Sleeves
for rotor F-35-48-17, F-48x15, set of 24 pieces
Seleccione un Tamaño
24 EA
356,00 €
356,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
356,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
356,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 15 mL tubes
for rotor F-35-48-17, F-48x15
envase
set of 24 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820774002
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with F-48x15
for use with Rotor F-35-48-17
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)