EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
Seleccione un Tamaño
1130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1130,00 €
Productos recomendados
Características
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820772000 (Global)
Parámetros
20,913 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)