EP5810763002
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4x50ml Falcon-tubes (without aerosol- tight caps), set of 2 pieces
Seleccione un Tamaño
176,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
176,00 €
Productos recomendados
Características
for use with 4x50ml Falcon-tubes (without aerosol- tight caps)
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810763002
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular buckets
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)