Documentos clave
EP5810746000
Eppendorf® Adapter
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
213,00 €
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
213,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810746000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular buckets
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)