EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
Seleccione un Tamaño
65,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
65,30 €
Productos recomendados
Características
holds 50 ml Falcon
envase
pack of 8 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804728009
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)