Documentos clave
EP5804718003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
168,00 €
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
168,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804718003
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Descripción general
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)