EP5702718009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
109,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
109,00 €
Productos recomendados
Características
Holds 85 - 100 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702718009
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)