Documentos clave
EP5702717002
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
109,00 €
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
109,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 25 mL tubes
holds Vacutainer and Falcon tubes 25 ml
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702717002
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Descripción general
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)