Documentos clave
EP5492008810
Eppendorf® Buckets
fitting rotors A-12-11 & A-8-11, set of 8 pieces
Sinónimos:
Eppendorf® Buckets
Seleccione un Tamaño
8 EA
54,40 €
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 EA
54,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
fitting rotors A-12-11 & A-8-11
envase
set of 8 pieces
fabricante / nombre comercial
5492008810
Eppendorf® 5492008810
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
Descripción general
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)