EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5452720008
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG