EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Seleccione un Tamaño
1170,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1170,00 €
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
fabricante / nombre comercial
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
Parámetros
12100 × g
13400 rpm
técnicas
centrifugation: suitable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)