EP5428000460
Eppendorf® Centrifuge 5430 R G
Knob, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz (GB plug)
Seleccione un Tamaño
8020,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
8020,00 €
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, UK plug
Características
CE compliant
refrigerated
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
Knob
incl. rotor FA-45-30-11
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5428000460 (EU)
Parámetros
temp. range at -11-40 °C
17500 rpm
30130 × g
técnicas
centrifugation: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Max. rotor capacity: 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
- Max. speed: 30,130 × g (17,500 rpm)
- Remarkable versatility with 12 different rotors
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
- 5 program keys for easy access to routine programs
- Saves up to 50 user-defined programs
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
- Eppendorf QuickLock – System for quickly opening and closing the rotor lid
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)