Documentos
EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
envase
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427739009
Parámetros
7,830 max. RCF (7,745 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG