Documentos clave
EP5427711007
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiales
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427711007 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)