Merck
EP5305000614
Eppendorf® Concentrator Plus
new
basic device, with rotor F-45-48-11, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
Seleccione un Tamaño
1 EA
10.400,00 €
10.400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
10.400,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
10.400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
refrigerated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5305000614
Descripción general
Concentrator plus, cpl. system w. built-in diaphragm pump, w. junction for ex. devices (e.g. geldryer),w/o rotor,230V/50-60
Características y beneficios
230 V/50 – 60 Hz
  • Comes in 3 system configurations Extremely quiet operation <50 dB(A)
  • Chemical-resistant, maintenance-free PTFE diaphragm pump eliminates the need for changing pump oil
  • Small footprint saves valuable bench space
  • Wide variety of 15 different rotor options to accommodate tubes from 0.2 mL to 50 mL, microplates and PCR plates
  • Motorless induction drive and chemical-resistant, stainless steel chamber for trouble-free operation
  • Can be connected with most commercially available cold traps for use with vapors
  • Coated lid with superior chemical resistance
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)