Documentos clave
EP4922808002
Eppendorf® Housing case
8-channel, size 300 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
51,60 €
51,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
51,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NA.54
51,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
8-channel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4922808002
tamaño
300 μL
Descripción general
Housing case for 12- or 8- channel, 10 - 300 uL.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)