Documentos clave
EP4921604004
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
fixed, size 25 μL, color code: yellow
Seleccione un Tamaño
1 EA
14,20 €
14,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
14,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
14,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
color code: yellow
fixed
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4921604004
tamaño
25 μL
Descripción general
Ejector sleeves for single channel pipettes
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)