Documentos clave
EP4920605007
Eppendorf® Reference 2 lower part
single-channel, lower part with separate serial number, yellow, size 10-100 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
62,60 €
62,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
62,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
62,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
single-channel
lower part with separate serial number
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4920605007
tamaño
10-100 μL
color
yellow
Descripción general
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)