Documentos clave
EP4861000120
Eppendorf® Xplorer® 8-channel pipettor
volume 5-100 μL, multifunction rocker switch, yellow, for pipette tips 200 ul
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1120,00 €
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
1120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for pipette tips 200 ul
multifunction rocker switch
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4861000120
volumen
5-100 μL
color
yellow
Descripción general
  • Multi-functional rocker with up is up and down is down functionality
  • Selection dial for quick and easy selection of functions
  • Self-explanatory color display without submenus and with ergonomic angle for optimal readability in every position
  • Spring-loaded tip cone for all pipettes up to 1,000 μL for minimal tip attachment forces helps to reduce stress
  • Powerful rechargeable battery for up to 8 hours work without the need for recharging
  • Separate power socket: Work can continue while charging
  • Adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density)
  • Lower part of pipette can be autoclaved to ensure decontamination
  • Spring-loaded tip cone (not for 1,200?μL multi-channel)
  • Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, on/off switch, additional applications, display of service intervals
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)