EP3880000305
Transfer Rack
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
Seleccione un Tamaño
50,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
50,60 €
Características
24 microtubes (0.5 mL)
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
ThermoMixer C annd ThermoStat C
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3880000305 (Global)
Parámetros
-96 °C temp. range (121 °C)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
- Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
- Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
- Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)