Documentos clave
EP022638955
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 384-well PCR plate, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto EP022638955 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
holds 1 x 384-well PCR plate
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638955 (NA)
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)