Documentos clave
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto EP022638483 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638483
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular buckets
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)