EP0030133382
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
divisible, unskirted, blue plate, conical bottom colorless wells, blue, unskirted, low profile, divisible, pkg of 20 ea
Seleccione un Tamaño
176,00 €
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
176,00 €
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025Detalles
Materiales
blue plate
conical bottom colorless wells
Características
skirt: no
divisible, unskirted
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030133382
tamaño
96 wells
color
blue
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)