EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030048130
Características y beneficios
- Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
- Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
- Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
- The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)