EP0030129598
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
PCR clean, skirted, red, pkg of 25 ea
Seleccione un Tamaño
203,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
203,00 €
Productos recomendados
Materiales
red wells
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean skirted
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030129598
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen de trabajo
150 μL
color
red
tipo de unión
low binding surface
Aplicación
Características y beneficios
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)