EP0030122224
Eppendorf® Tubes 50 mL
amber, sterile, pack of 200 ea
Seleccione un Tamaño
89,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,80 €
Productos recomendados
Materiales
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
esterilidad
sterile
Características
graduations
neck thread External thread
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030122224
capacidad
50 mL
tubo diám.
30 mm
color
amber
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)