Documentos clave
EP0030121694
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 1.5 mL, assorted colors, pack of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1 PKG
56,30 €
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
56,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
56,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
assorted colors
assorted colors cap
assorted colors tube
cap (plug seal)
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Características
graduations: no
neck thread Push fit
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 003012694
capacidad
1.5 mL
Características y beneficios
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)