EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
50,20 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
50,20 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030120973
Descripción general
- Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
- They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
- Autoclavable (121 °C, 20 min).
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)