Documentos clave
EP0030120230
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 2.0 mL, green, pack of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1 PKG
96,30 €
96,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
96,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
96,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cap (plug seal)
green
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
Características
graduations: no
neck thread Push fit
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030120230
capacidad
2.0 mL
Características y beneficios
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)