EP0030076257
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1000 – 1,250 µL
Seleccione un Tamaño
36,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
36,80 €
Productos recomendados
Características
for tips 1000 – 1,250 µL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030076257
volumen
1000—1250 μL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)