Documentos clave
EMU171591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc18b1
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGACCCTGGAGGAAGTACAAGAGAGACATCCCGGCGACTGTCAAGAGAACAGATTTTTGTGCTGGTATCAGCAGCAAGCATGAACTTGGGTTGCATGATGACCTATTCCATCCTTGGACCATTTTTCCCTAAGGAGGCAGAAAAGAAGGGAGCCAGCAACACCATGATTGGAATGATCTTCGGATGCTATGCGTTATTTGAATTGCTGGCATCTTTGGTGTTTGGAAAATACCTTGTACACATTGGAGCCAAATTTATGTTTATAGCAGGAATGTTTGTCTCAGG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miki Hiasa et al.
Scientific reports, 4, 6836-6836 (2014-10-31)
Spermine and spermidine act as neuromodulators upon binding to the extracellular site(s) of various ionotropic receptors, such as N-methyl-d-aspartate receptors. To gain access to the receptors, polyamines synthesized in neurons and astrocytes are stored in secretory vesicles and released upon