Documentos clave
EMU085831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nrf1
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTCTCTGAGACGCTGCTTTCAGTCCTTCTGGTAGATCTTCATGGAGGAGCACGGAGTGACCCAAACTGAACACATGGCTACCATAGAAGCCCATGCAGTGGCCCAGCAAGTCCAGCAGGTCCATGTAGCCACGTACACTGAGCACAGTATGCTAAGTGCTGATGAAGACTCCCCTTCCTCCCCCGAGGACACTTCTTATGATGACTCGGACATCCTCAACTCCACGGCAGCTGATGAGGTAACTGCCCATCTGGCTGCTGCAGGTCCTGTGGGAATGGCCGCTGCTGCTGCTGTGGCAACAGGGAAGAAACGGAAACGGCCTCATGTGTTTGAGTCTAATCCATCTATCCGAAAGAGACAGCAGACACGTTTGCTTCGGAAACTCAGAGCCACGTTGGATGAGTACACGACGCGAGTGGGACAGCAAGCGATTGTACTCTGCATCTCACCCTCCAAACCCAACCCTGTCTTCAAGGTGTTTGGCGCAGCACCTTTGGAGAATGTGGTGC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luqing Zhao et al.
Oncotarget, 6(18), 15995-16018 (2015-07-24)
microRNAs (miRNAs) are involved in the various processes of DNA damage repair and play crucial roles in regulating response of tumors to radiation therapy. Here, we used nasopharyngeal carcinoma (NPC) radio-resistant cell lines as models and found that the expression
V O Okoh et al.
British journal of cancer, 112(10), 1687-1702 (2015-05-13)
17β-Oestradiol (E2)-induced reactive oxygen species (ROS) have been implicated in regulating the growth of breast cancer cells. However, the underlying mechanism of this is not clear. Here we show how ROS through a novel redox signalling pathway involving nuclear respiratory