Saltar a
EMU065331
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dcn
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
212,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGCATTCAAACCTCTCGTGAAGTTGGAAAGGCTTTACCTGTCTAAGAACCAACTAAAGGAACTGCCTGAAAAAATGCCCAGAACTCTCCAGGAACTTCGTGTCCATGAGAATGAGATCACCAAGCTGCGGAAATCCGACTTCAATGGACTGAACAATGTGCTTGTCATAGAACTGGGCGGCAACCCACTGAAAAACTCTGGGATTGAAAACGGAGCCTTCCAGGGACTGAAGAGTCTCTCATACATTCGCATCTCAGACACCAACATAACTGCGATCCCTCAAGGTCTGCCTACTTCTCTCACTGAAGTGCATCTAGATGGCAACAAGATCACCAAGGTTGATGCACCCAGCCTGAAAGGACTGATTAATTTGTCTAAACTGGGATTGAGCTTCAACAGCATCACCGTTATGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU034891EMU005031EMU025511
description
targeting mouse Dcn
description
targeting mouse Dci
description
targeting mouse Dclk1
description
targeting mouse Dgka
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019929
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024132
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027797
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025357
esiRNA cDNA target sequence
AGGCATTCAAACCTCTCGTGAAGTTGGAAAGGCTTTACCTGTCTAAGAACCAACTAAAGGAACTGCCTGAAAAAATGCCCAGAACTCTCCAGGAACTTCGTGTCCATGAGAATGAGATCACCAAGCTGCGGAAATCCGACTTCAATGGACTGAACAATGTGCTTGTCATAGAACTGGGCGGCAACCCACTGAAAAACTCTGGGATTGAAAACGGAGCCTTCCAGGGACTGAAGAGTCTCTCATACATTCGCATCTCAGACACCAACATAACTGCGATCCCTCAAGGTCTGCCTACTTCTCTCACTGAAGTGCATCTAGATGGCAACAAGATCACCAAGGTTGATGCACCCAGCCTGAAAGGACTGATTAATTTGTCTAAACTGGGATTGAGCTTCAACAGCATCACCGTTATGG
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGACTTGCTGGAGATGTATGGCCGGAACCCAGCCCACTATGCTGAGTACTGGAAGAACGTGCAGGAGCTGTGGCTGAGACTCTACACGTCCAACATGATCTTAGTGTCTGCCATCAATGGAGCCTCTCCAGCTGGAGGGTGCCTCTTGGCTCTCTGCTGTGACTACAGGGTTATGGCTGACAACCCCAAATATACTATAGGATTGAATGAGAGCCTGCTGGGCATTGTTGCCCCCTTCTGGTTTAAAGACATGTATGTGAACACCATCGGGCACCGGGAGGCGGAGCGTGCCCTTCAGCTGGGGACCCTTTTCTCACCAGCAGAGGCCCTCAAGGTGGGAGTGGTGGATGAGGTGGTACCTGAGGATCAGGTACACAGCAAGGCTCGCTCAGTGATGACCAAGTGGTTAGCTATCCCAGACCATTCTCGGCAGCTGACAAAGAACATGATGCGAAAGGCCACCGCAGACAACCTGATCAAGCA
esiRNA cDNA target sequence
GGATGGAGGAGGGAAGAGTCTGAGGAAGGCTTCCAGATTCCTGCCACAATAACAGAGAGATACAAAGTCGGGAGAACAATAGGAGACGGAAATTTTGCTGTTGTCAAGGAATGTATAGAGAGGTCGACTGCTCGGGAGTATGCCCTGAAAATCATCAAGAAAAGCAAATGCCGAGGCAAAGAGCACATGATCCAGAACGAGGTCTCCATCCTACGGAGGGTGAAGCACCCCAACATTGTCCTCCTGATTGAAGAGATGGATGTGCCGACTGAACTGTATCTTGTAATGGAATTAGTGAAGGGTGGAGACCTTTTCGATGCCATCACCTCCACTAGCAAATACACAGAGAGAGATGCCAGCGGGATGCTGTACAACCTGGCCAGCGCCATCAAATACCTGCACAGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
TAGTCAAGTTGCGGCTGAGAAGACCAAGTCAAAAGCCAATGTGATCTGTCTCAGTGATGTGTACTGCTACTTCACCCTCCTAGAAGGTGGCCGGCCAGAAGACAAGCTAGAGTTCACCTTCAAGCTATATGACATGGACAGAAATGGGATCCTGGATAGCACGGAAGTGGAAAAAATCATCCTTCAGATGATGCGAGTGGCCGAATATCTAGACTGGGATGTGTCTGAGCTGAGACCGATCCTTCAGGAGATGATGAGAGAGATGGATCAGGACGGCAGTGGCTCTGTGTCTCTAGACGAGTGGGTCCGTGCTGGGGCTACCACAGTGCCACTGCTTGTGCTCCTGGGGATGGACGTGACTATGAAAGATGATGGCAACCATATATGGAGACCCAAGAGATTCACCAGACTGGTCTACTGCAACCTGTGCGAACAGAGCATTAGCCTTGGCAAA
Gene Information
mouse ... DCN(13179), Dcn(13179)
Gene Information
mouse ... DCI(13177), Dci(13177)
Gene Information
mouse ... DCLK1(13175), Dclk1(13175)
Gene Information
mouse ... DGKA(13139), Dgka(13139)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_007833
NCBI accession no.
NM_010023
NCBI accession no.
NM_001111052
NCBI accession no.
NM_016811
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)