Documentos clave
EMU064731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mcm10
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGCAACTGAGAACCTGGAAGAGACAGACTGGGTGACGTTTGGGGTTATCCTCAGGAAGGTCACTCCACAGAGTGCTACCAGTGGGCAAACGTTTAGCATCTGGAAACTGAACGACCTTCATGACCTGACTCAGTGTGTGTCCTTGTTCTTGTTTGGAGATGTTCACAAAGATCTCTGGAAGACAGAGCAAGGGACCGTCATAGGCTTGCTCAACGCAAACCCCATGAAGCCCAAAGATGGCTTGAAAGAGGTGTGCTTATCTATTGATCATCCTCAAAAAGTCTTAATTATGGGAGAAGCTATGGACCTGGGAGCCTGTAAAGCCAAGAAGAAGAATGGAGAGCCATGTACACAGACAGTTAACTTGCATGACTGTGAATACTGCCAGTATCACATCCAGGCCCAGTACAAG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Bizhan Romani et al.
The Journal of biological chemistry, 290(28), 17380-17389 (2015-06-03)
Human immunodeficiency virus type 1 Vpr is an accessory protein that induces G2/M cell cycle arrest. It is well documented that interaction of Vpr with the Cul4-DDB1[VprBP] E3 ubiquitin ligase is essential for the induction of G2/M arrest. In this