Documentos clave
EMU063401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hrk
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TAGCGAAACCCTGTGTCCTTGGAGGAAGCTGGTTCCTGTTTTCCTGAGGGAGTAGCCCAGAGCGTGGAAGGAAGCAGAATTGTAAAGAGCTGATGGTGGAAACACAGACAGAGGAAGCCCCTCGGGAGGTCCAGCTACAGAGAGAGCCACCCCAGTGCTATTTAGCTATATATATACAAACCAAGAGAAAATACAAAATTCCGTACCTGTGCATGCCTGCGGGGGACGTGGTGGTCCCTTTCCTTTCCACACGCGCAACCTTGCGATGTGAACTCTGAGACTTCGTAATGTCTAGGGTGGCAGGGGAGAGAGATGCTTGTCGCTGCCCATGCAGGAAACTTACATGGACCGGTGGGATCAGCGTGGACCAACTGTTCAGCACAGATGCTGGTGTGGAGTAGAGGGGAC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongying Hao et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(3), 605-615 (2011-05-14)
E2F-1-deleted mutant, 'truncated E2F' (E2Ftr, E2F-1[1-375]), lacking the carboxy-terminal transactivation domain, was shown to be more potent at inducing cancer cell apoptosis than wild-type E2F-1 (wtE2F-1; full-length E2F-1). Mechanisms by which wtE2F-1 and E2Ftr induce apoptosis, however, are not fully