Documentos clave
EMU015901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sox21
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCTCGCCTACATCCTGCTGCCAGGCATGGGCAAGCCTCAGCTGGACCCCTACCCCGCGGCCTACGCTGCCGCGCTATGACCCCGCGGGGACCTGTGCACACACGTGTACATATGTATAGGTTCGAGACTCGCGGCCTTCCGCTGCGCCCTCGGGCGACAGGGGGCCCGGTTTGTATGTACATAGATGTATAGGTGTCAGGCAGAGGCGGAGATGCCAGTCCGGGCTTGAAAGGCCGAGCCTTCGAGGGCGCGGGCGAGAGAGCGTGTGGATTTCGCAGCATCATTCCCCAGCCGCCGCACTTCTGCAGCCAACTTTAAAGGAGAGCGGTTGTTAGCGCCAGCAGTTGGTGTTTGCTTTGCACTTCGGAACCTGTTGCGTTTTGACCCACAGAGGGGGAGGGGCGGTGCTTTACGATACGTTGGGCTTTCC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kai-Ming Liu et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(11), 2603-2610 (2015-06-30)
Many biochemical pathways involved in hair and skin development have not been investigated. Here, we reported on the lesions and investigated the mechanism underlying hair and skin abnormalities in Zdhhc13(skc4) mice with a deficiency in DHHC13, a palmitoyl-acyl transferase encoded