Documentos clave
EMU014271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Smad3
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CATCCGTATGAGCTTCGTCAAAGGCTGGGGAGCAGAGTACAGGAGACAGACAGTGACCAGCACCCCCTGCTGGATTGAGCTACACCTGAATGGACCCTTGCAGTGGCTTGTCAAGGTCCTCACCCAGATGGGTTCCCCGAGCATCCGCTGTTCCAGTGTGTCTTAGAGACACTAGGAGTAAAGGGAGCGGGTTGGGGAGGGCGGGCTTGGGGAAAATGACCTTGGAAGAGAACTCCATCCAACTTGGTCTTGTCAAAGAACACCGATTCCACTCAACTAAGGCACCAGCCTGTTTCTGAGACCACAGAAGAAAACCCCAGGGATGGATTTATGAACAGCTGTGTCTGCTACATACACGTGCCCCTGTCTGAAGGCCAAGTGATGGCTTCTGTTCTGGTGGCTTGAACTAACAGGTGGTGTATCGCCA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tianli Cheng et al.
International journal of oncology, 45(5), 1977-1988 (2014-09-02)
Altered expression of miRNAs contributes to development and progression of non-small cell lung cancer (NSCLC), while transforming growth factor-β (TGF-β) promotes NSCLC cell epithelial-mesenchymal transition. This study aimed to investigate the effects of TGF-β-induced miR‑143 expression in regulation of NSCLC
A Sakoguchi et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(6 Suppl 86) (2014-06-25)
The toll-like receptor (TLR) family is thought to be expressed in many cell types in the skin and play a role in various diseases. The expression pattern and role of TLRs in systemic sclerosis (SSc) is to be clarified. We