Documentos clave
EMU009311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vps45
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ACTGGCCTGTCAGAATGACCATTCTAGTGCTCTTCAGAATGTGAAGAGACTCCTGCAGAATCCGAAAGTCACAGAATTTGATGCAGTTCGCCTGGTGATGCTTTATGCTCTACATTACGAGCGCCACAGCAGCAACAGCCTGCCAGGACTCATAGTGGACCTCAGGAGTAAAGGTGTTGCTGAGAAGTATCGGAAGCTTGTGTCGGCAGTTGTTGAATATGGTGGTAAACGGGTTAGAGGAAGTGACCTCTTCAGTCCCAAAGATGCTGTGGCTATTACCAAGCAGTTTCTCAAAGGACTGAAGGGAGTGGAAAATGTGTATACACAGCACCAGCCTTTCCTGCATGAGACCCTGGATCATCTCATCAAAGGAAGGCTTAAGGAAAACCTCTATCCTTATTTAGGCCCCAGCACAC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei Guo et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 9049-9057 (2015-06-19)
A recent study reported that miR-570 was the most important microRNA in the microRNA gene networks of alcoholic liver disease that has the potential of progressing to hepatocellular carcinoma. However, litter is known regarding the expression and specific function of