EHU233161
MISSION® esiRNA
targeting human CCIN
Seleccione un Tamaño
189,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
189,00 €
Formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGAGGAGCCTCATCTCCAGCAATGACATGAAGACCGCTGATGAGCTTTTCATCACCATTGACACCAGTTACCTGAGCCCGGTCACAGTGGACCAGCTTCTGGACTACTTCTATAGCGGCAAGGTGGTGATCTCCGAGCAAAATGTGGAGGAGCTGCTTCGTGGGGCTCAGTATTTCAACACACCACGCCTTCGAGTTCACTGTAACGACTTCCTTATTAAGTCCATCTGCCGTGCCAACTGCTTGCGCTACCTCTTCTTGGCTGAGCTGTTTGAGCTCAAAGAGGTATCAGACGTAGCTTACTCTGGCATTCGGGAC
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CCIN(881)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)