EHU148281
MISSION® esiRNA
targeting human AL359195.24
Seleccione un Tamaño
193,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
193,00 €
Productos recomendados
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTCTGGGACCTCCGACTACATCTCCACTTAGTAACCTCTGGATCCTCAGCCACCCCTTCTACCTGGGTGGCGTCTGGCCCCTCAATAACCACCTTCACATGAATCTCCTCGGTTACTTCAATAATCTCCATTTGTGGTCCCTGGGACTTCAGCCACTTCCTCCACCAGGGTCTCCTCTAGTACATCTGCCACCTCCTCCACTTGGCTGGCCTCTGCTATCTGAACTCCTCCAGGACCTCAACCAGCTCCCCTACCCATTGTTGCCTGTAGGACCTCGACCACGACCTCCACATGTACTACTTGGTATATTTATCTGAACAGTATGAACTGAGTTGCAAAATGGATTCATCTTTCCCTTTCTGAATGAATAGAAATGTTACAGATTGTACTGCAGGGCTTTGCACTGGCTGAGGATGTGGTCACTTTGCTCA
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)