Saltar a
EHU106981
MISSION® esiRNA
targeting human KCTD9
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
212,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGCCTCCTGAGGGATTGTTAGGATTCCACACAGACTGGCTGACATTAAATGTTGGAGGGCGGTACTTTACAACTACACGGAGCACTTTAGTGAATAAAGAACCTGACAGTATGCTGGCCCACATGTTTAAGGACAAAGGTGTCTGGGGAAATAAGCAAGATCATAGAGGAGCTTTCTTAATTGACCGAAGTCCTGAGTACTTCGAACCCATTTTGAACTACTTGCGTCATGGACAGCTCATTGTAAATGATGGCATTAATTTATTGGGTGTGTTAGAAGAAGCAAGATTTTTTGGTATTGACTCATTGATTGAACACCTAGAAGTGGCAATAAAGAATTCTCAACCACCGGAGGATCATTCACCAATATCCCGAAAGGAATTTGTCCGATTTTTGCTAGCAACTCCAACCAAGTCAGAACTGCGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KCTD9(54793)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHU004461EHU049961EHU057311
description
targeting human KCTD9
description
targeting human KCTD5
description
targeting human KCTD8
description
targeting human MBTD1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... KCTD9(54793)
Gene Information
human ... KCTD5(54442)
Gene Information
human ... KCTD8(386617)
Gene Information
human ... MBTD1(54799)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000104756
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167977
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183783
Ensembl | human accession no.
ENSG00000011258
esiRNA cDNA target sequence
AAGCCTCCTGAGGGATTGTTAGGATTCCACACAGACTGGCTGACATTAAATGTTGGAGGGCGGTACTTTACAACTACACGGAGCACTTTAGTGAATAAAGAACCTGACAGTATGCTGGCCCACATGTTTAAGGACAAAGGTGTCTGGGGAAATAAGCAAGATCATAGAGGAGCTTTCTTAATTGACCGAAGTCCTGAGTACTTCGAACCCATTTTGAACTACTTGCGTCATGGACAGCTCATTGTAAATGATGGCATTAATTTATTGGGTGTGTTAGAAGAAGCAAGATTTTTTGGTATTGACTCATTGATTGAACACCTAGAAGTGGCAATAAAGAATTCTCAACCACCGGAGGATCATTCACCAATATCCCGAAAGGAATTTGTCCGATTTTTGCTAGCAACTCCAACCAAGTCAGAACTGCGA
esiRNA cDNA target sequence
TCGACAGAGACCCCACCTACTTTGGGCCTGTGCTGAACTACCTGAGACACGGCAAGCTGGTGATTAACAAAGACCTCGCGGAGGAAGGAGTGTTGGAGGAAGCAGAATTTTACAATATCACCTCATTAATAAAACTTGTAAAGGACAAAATTAGAGAACGAGACAGCAAAACATCGCAGGTGCCTGTGAAGCATGTGTACCGTGTGCTGCAGTGCCAGGAGGAGGAGCTCACGCAGATGGTGTCCACCATGTCCGACGGCTGGAAGTTCGAGCAGTTGGTCAGCATCGGCTCCTCTTACAACTATGGGAACGAAGACCAAGCCGAGTTCCTCTGTGTGGTGTCCAAGGAGCTGCACAACACCCCGTACGGTACGGCCAGCGAGCCCAGCGAGAAGGCCAAGATTTTGCAAGAACGAGGCTCAAGGATGTGAGGGACACA
esiRNA cDNA target sequence
CTACTTGGAGCAGGCCTTTGATCGCCTGTCCGAGGCCGGCTTCCACATGGTGGCGTGTAACTCCTCGGGCACCGCCGCCTTCGTCAACCAGTACCGCGACGACAAGATCTGGAGCAGCTACACCGAGTACATTTTCTTCCGACCACCTCAGAAAATAGTATCACCTAAACAAGAACATGAAGATAGGAAACATGACAAAGTCACTGATAAAGGAAGTGAAAGTGGGACTTCCTGTAATGAGCTCTCCACTTCCAGTTGTGACAGCCATTCAGAGGCAAGCACTCCCCAGGACAACCCATCCAGTGCCCAGCAGGCAACAGCTCACCAACCTAACACTTTAACATTGGATCGCCCCTCTAAAAAAGCACCTGTACAATGGATACCCCCACCAGACAAACGCAGAAACAGTGAACTCTTTCAGACCCTCATCAGCAAGTCCCGGGAAACAAATCT
esiRNA cDNA target sequence
CTCCATTGCAGCACCAGTAAAACTATTTAATAAGGATGTTCCAAATCACGGATTTCGTGTAGGAATGAAATTAGAAGCAGTAGATCTCATGGAGCCACGTTTAATATGTGTAGCCACAGTAACTCGAATTATTCATCGTCTCTTGAGGATACATTTTGATGGATGGGAAGAAGAGTATGATCAGTGGGTAGACTGTGAGTCACCTGACCTCTATCCTGTAGGGTGGTGTCAGTTAACTGGATATCAACTACAGCCTCCAGCATCACAGTGTAAGTTGGTATACAGAAAAGGTGTCCTTTTGTAAAAATCAGCAATTCTCCAGAGGACTATCTCACATAAGTCATCTTATGAGCTCACAGGACAAGAATATACCTATGTCTGATTGGTTGCCAGGTAAGACATTAAGACTCAACAACAATATCACAGAATCAGACCATGTGTCCCA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_017634
NCBI accession no.
NM_018992
NCBI accession no.
NM_198353
NCBI accession no.
NM_017643
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)