Documentos clave
EHU099631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GLT1D1
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTCATCAGGAAGCTGGAAGGAAGCACTGAAGATTGAGGGCCCCGCCTCATCAGACACCTGCTCTCTGACACACAGCTCTGGGTGCACACTCAGAGACAGAGTTCTGGATCACGTGGGCCCAGTGCAGTTCAAATAAAACCAGCCTCAGCGGAATCCTAGAAAATGTTAGTCGTGAGTCCCCAGAGCCACTGCATTCATCCCATATCCTTCTGTGCGTTCAGATG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaoxia Liu et al.
Molecular oncology, 14(5), 1028-1044 (2020-03-12)
B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) is a class of heterogeneous diseases with variable clinical outcomes. Immunosuppression is particularly common in the subtypes of lymphoma with poor prognosis, but the underlying mechanism remains unclear. Using a RT-PCR array analysis, we have identified